Discandium trioxid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN3148-1G IN3148-5G IN3148-25G
APOSIN3148-1GEA 872 DKK
APOSIN3148-1G APOSIN3148-5G APOSIN3148-25G
Discandium trioxid 99.99%
Discandium trioxid
Formel: O₃Sc₂
Smeltepunkt: 2485 °C
Massefylde: 3,864 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011223
CAS-nummer: 12060-08-1