Discandium trioxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
IN3145-1G IN3145-5G
APOSIN3145-1GEA 578 DKK
APOSIN3145-1G APOSIN3145-5G
Discandium trioxid 99,9%
Discandium trioxid
Formel: O₃Sc₂
Molekylvægt: 137.91 g/mol
Smeltepunkt: 1000
Massefylde: 3.864 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011223
CAS-nummer: 12060-08-1
Merck Index: 14,08392