Scandium(III)chlorid, vandfri 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN3133-1G IN3133-5G
APOSIN3133-1GEA 2350 DKK
APOSIN3133-1G APOSIN3133-5G
Scandium(III)chlorid, vandfri 99,9%
Scandium(III) chloride
Formel: Cl₃Sc
Smeltepunkt: 960 °C
Massefylde: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011221
CAS-nummer: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1