Scandium(III)chlorid hexahydrat 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN3130-1G IN3130-5G
APOSIN3130-1GEA 1750 DKK
APOSIN3130-1G APOSIN3130-5G
Scandium(III)chlorid hexahydrat 99.99%
Scandium(III)chlorid hexahydrat
Formel: Cl₃Sc·6H₂O
Molekylvægt: 259.41 g/mol
Smeltepunkt: 63…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149852
CAS-nummer: 20662-14-0