Samariumtrinitrat hexahydrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN3091-100G IN3091-25G
APOSIN3091-100GEA 2400 DKK
APOSIN3091-100G APOSIN3091-25G
Samariumtrinitrat hexahydrat 99,9%
Samariumtrinitrat hexahydrat
Formel: N₃O₉Sm·6H₂O
Smeltepunkt: 78 °C
Massefylde: 2,375 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149857
CAS-nummer: 13759-83-6