Ruthenium(IV)oxid 99.5+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
IN3064-1G IN3064-5G
APOSIN3064-1GEA 933 DKK
APOSIN3064-1G APOSIN3064-5G
Ruthenium(IV)oxid 99.5+%
Ruthenium(IV) oxide
Formel: O₂Ru
Smeltepunkt: 1200 °C (subl.)
Massefylde: 6,97 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074857
CAS-nummer: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II