Ruthenium(III)chlorid hydrat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN3062-5G IN3062-1G IN3062-25G
APOSIN3062-5GEA 1290 DKK
APOSIN3062-5G APOSIN3062-1G APOSIN3062-25G
Ruthenium(III)chlorid hydrat 97%
Ruthenium(III)chlorid hydrat
Formel: Cl₃Ru·xH₂O
Smeltepunkt: 100 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149844
CAS-nummer: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN nummer: 3260
ADR: 8,II