Ruthenium 99,95%, pulver –200 mesh
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN3055-10G IN3055-2G
APOSIN3055-10GEA 9590 DKK
APOSIN3055-10G APOSIN3055-2G
Ruthenium 99,95%, pulver –200 mesh
Ruthenium
Formel: Ru
Kogepunkt: 4900 °C
Smeltepunkt: 2500 °C
Massefylde: 12,45 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-nummer: 7440-18-8
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III