Rheniumdioxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Rhenium (IV) oxide, Rhenium(iv)oxide
IN2995-1G IN2995-5G
APOSIN2995-1GEA 933 DKK
APOSIN2995-1G APOSIN2995-5G
Rheniumdioxid 99,9%
Rheniumdioxid
Formel: O₂Re
Smeltepunkt: 1000 °C
Massefylde: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016305
CAS-nummer: 12036-09-8