Praseodym(III,IV)oxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN2980-250G IN2980-50G
APOSIN2980-250GEA 2030 DKK
APOSIN2980-250G APOSIN2980-50G
Praseodym(III,IV)oxid 99,9%
Praseodymium(III,IV) oxide
Formel: O₁₁Pr₆
Kogepunkt: 4200 °C
Smeltepunkt: 2500 °C
Massefylde: 7,07 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011178
CAS-nummer: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9