Praseodymium trifluorid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN2971-100G IN2971-25G
APOSIN2971-100GEA 8120 DKK
APOSIN2971-100G APOSIN2971-25G
Praseodymium trifluorid 99,9%
Praseodymium trifluorid
Formel: F₃Pr
Molekylvægt: 197.9 g/mol
Smeltepunkt: 1395
Massefylde: 6.3
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016287
CAS-nummer: 13709-46-1