Praseodymtrichlorid, anhydrous
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN2968-10G IN2968-50G
APOSIN2968-10GEA 1030 DKK
APOSIN2968-10G APOSIN2968-50G
Praseodymtrichlorid, anhydrous
Praseodymtrichlorid
Formel: Cl₃Pr
Molekylvægt: 247.27 g/mol
Kogepunkt: 1700 °C
Smeltepunkt: 786 °C
Massefylde: 4.02 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011176
CAS-nummer: 10361-79-2
Merck Index: 13,07709