Potassium sulphite 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
IN2949-1KG
IN2949-2.5KG
IN2949-250G
APOSIN2949-1KGEA
1400
DKK
APOSIN2949-1KG
APOSIN2949-2.5KG
APOSIN2949-250G
Potassium sulphite 90%
Potassium sulphite
Formel:
K₂SO₃ Smeltepunkt: >590 °C Massefylde: 2,35 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011387 CAS-nummer: 10117-38-1 EINECS: 233-321-1 |