Potassium sulphite 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN2949-1KG IN2949-2.5KG IN2949-250G
APOSIN2949-1KGEA 1400 DKK
APOSIN2949-1KG APOSIN2949-2.5KG APOSIN2949-250G
Potassium sulphite 90%
Potassium sulphite
Formel: K₂SO₃
Smeltepunkt: >590 °C
Massefylde: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011387
CAS-nummer: 10117-38-1
EINECS: 233-321-1