di-Kaliumtetraborat tetrahydrat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Potassium tetraborate tetrahydrate
IN2943-2KG IN2943-500G
APOSIN2943-2KGEA 0 DKK
APOSIN2943-2KG APOSIN2943-500G
di-Kaliumtetraborat tetrahydrat 99%
di-Kaliumtetraborat tetrahydrat
Formel: B₄K₂O₇·4H₂O
Molekylvægt: 305.49 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149924
CAS-nummer: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5