Kaliumnitrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN2926-100G IN2926-500G
APOSIN2926-100GEA 0 DKK
APOSIN2926-100G APOSIN2926-500G
Kaliumnitrat 99,9%
Potassium nitrate
Formel: KNO₃
Kogepunkt: 400 °C
Smeltepunkt: 334 °C
Massefylde: 2,109 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN nummer: 1486
ADR: 5.1,III