Kaliumiodid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dipotassium diiodide, Kali iodide
IN2918-1KG IN2918-250G
APOSIN2918-1KGEA 1370 DKK
APOSIN2918-1KG APOSIN2918-250G
Kaliumiodid
Potassium iodide
Formel: Kl
Molekylvægt: 166 g/mol
Kogepunkt: 1330 °C
Smeltepunkt: 681 °C
Massefylde: 3.13 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727