Kaliumbromid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN2891-100G IN2891-25G
APOSIN2891-100GEA 0 DKK
APOSIN2891-100G APOSIN2891-25G
Kaliumbromid 99,9%
Potassium bromide
Formel: KBr
Kogepunkt: 1435 °C
Smeltepunkt: 734 °C
Massefylde: 2,75 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011358
CAS-nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3