Periodsyre 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Orthoperiodsyre
IN2845-5G IN2845-50G
APOSIN2845-5GEA 327 DKK
APOSIN2845-5G APOSIN2845-50G
Periodsyre 99+%
Periodsyre
Formel: H₅IO₆
Molekylvægt: 227.94 g/mol
Kogepunkt: 140 °C
Smeltepunkt: 122…130 °C
Massefylde: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011344
CAS-nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN nummer: 3085
ADR: 5.1+8 II
Merck Index: 13,07248