Palladium on carbon 10% Pd, powder
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN2843-25G IN2843-5G
APOSIN2843-25GEA 3270 DKK
APOSIN2843-25G APOSIN2843-5G
Palladium on carbon 10% Pd, powder
Palladium
Formel: Pd
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III