Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
IN2823-1G IN2823-25G IN2823-5G
APOSIN2823-1GEA 240 DKK
APOSIN2823-1G APOSIN2823-25G APOSIN2823-5G
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Formel: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Smeltepunkt: 152…155 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013310
CAS-nummer: 51364-51-3
EINECS: 479-280-5
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III