Niobium(V)oxid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
IN2773-100G IN2773-500G
APOSIN2773-100GEA 2080 DKK
APOSIN2773-100G APOSIN2773-500G
Niobium(V)oxid 99.99%
Niobium(V)oxid
Formel: Nb₂O₅
Molekylvægt: 265.81 g/mol
Smeltepunkt: 1485 °C
Massefylde: 4.47 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011128
CAS-nummer: 1313-96-8
Merck Index: 14,06559