Niobium(V)chlorid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Niobium pentachloride
IN2743-100G IN2743-25G
APOSIN2743-100GEA 3600 DKK
APOSIN2743-100G APOSIN2743-25G
Niobium(V)chlorid 99,9%
Niobium(V)chlorid
Formel: Cl₅Nb
Molekylvægt: 270.17 g/mol
Kogepunkt: 254 °C
Smeltepunkt: 204.7 °C
Massefylde: 2.75 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011127
CAS-nummer: 10026-12-7
UN nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,06649