Niobium 99,8%, powder –60 mesh
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN2731-100G IN2731-25G
APOSIN2731-100GEA 0 DKK
APOSIN2731-100G APOSIN2731-25G
Niobium 99,8%, powder –60 mesh
Niobium
Formel: Nb
Molekylvægt: 92.91 g/mol
Kogepunkt: 4742 °C
Smeltepunkt: 2468 °C
Massefylde: 8.57 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-nummer: 7440-03-1