Nikkelmonoxid 99.99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bunsenit, Nikkeloxid
IN2704-100G IN2704-50G
APOSIN2704-100GEA 2130 DKK
APOSIN2704-100G APOSIN2704-50G
Nikkelmonoxid 99.99+%
Nikkelmonoxid
Formel: NiO
Molekylvægt: 74.69 g/mol
Smeltepunkt: 1900 °C
Massefylde: 6.67 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011145
CAS-nummer: 1313-99-1