Nikkelmonoxid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bunsenit, Nikkeloxid
IN2701-100G IN2701-500G
APOSIN2701-100GEA 985 DKK
APOSIN2701-100G APOSIN2701-500G
Nikkelmonoxid 99%
Nikkelmonoxid
Formel: NiO
Smeltepunkt: 1984 °C
Massefylde: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011145
CAS-nummer: 1313-99-1