Nikkeldinitrat hexahydrat 99.995%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN2698-250G IN2698-50G
APOSIN2698-250GEA 2180 DKK
APOSIN2698-250G APOSIN2698-50G
Nikkeldinitrat hexahydrat 99.995%
Nikkeldinitrat hexahydrat
Formel: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Kogepunkt: 137 °C
Massefylde: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149805
CAS-nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN nummer: 2725
ADR: 5.1,III