Nikkeldichlorid hexahydrat 99,95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN2683-1KG IN2683-250G
APOSIN2683-1KGEA 2570 DKK
APOSIN2683-1KG APOSIN2683-250G
Nikkeldichlorid hexahydrat 99,95%
Nikkeldichlorid hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149809
CAS-nummer: 7791-20-0
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III