Nikkeldichlorid, anhydrous 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nickel dichloride
IN2677-250G IN2677-50G
APOSIN2677-250GEA 2620 DKK
APOSIN2677-250G APOSIN2677-50G
Nikkeldichlorid, anhydrous 98%
Nikkeldichlorid
Formel: Cl₂Ni
Molekylvægt: 129.6 g/mol
Smeltepunkt: 1001 °C
Massefylde: 3.55 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011142
CAS-nummer: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN nummer: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588