Nikkeldibromid, anhydrous 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nickel dibromide
IN2674-250G IN2674-50G
APOSIN2674-250GEA 4530 DKK
APOSIN2674-250G APOSIN2674-50G
Nikkeldibromid, anhydrous 99%
Nikkeldibromid
Formel: Br₂Ni
Molekylvægt: 218.5 g/mol
Smeltepunkt: 963 °C
Massefylde: 5.098 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011141
CAS-nummer: 13462-88-9
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 12,06585