Neodyn(III)oxid 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN2656-100G IN2656-10G
APOSIN2656-100GEA 4950 DKK
APOSIN2656-100G APOSIN2656-10G
Neodyn(III)oxid 99.999%
Neodyn(III)oxid
Formel: Nd₂O₃
Kogepunkt: 3760 °C
Smeltepunkt: 2272 °C
Massefylde: 7,24 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011134
CAS-nummer: 1313-97-9