Neodyn(III)oxid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
IN2650-250G IN2650-50G
APOSIN2650-250GEA 1530 DKK
APOSIN2650-250G APOSIN2650-50G
Neodyn(III)oxid 99,9%
Neodyn(III)oxid
Formel: Nd₂O₃
Kogepunkt: 3760 °C
Smeltepunkt: 2272 °C
Massefylde: 7,24 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011134
CAS-nummer: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1