Neodymiumtrichlorid hexahydrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN2632-100G IN2632-50G
APOSIN2632-100GEA 1860 DKK
APOSIN2632-100G APOSIN2632-50G
Neodymiumtrichlorid hexahydrat 99,9%
Neodymiumtrichlorid hexahydrat
Formel: Cl₃Nd·6H₂O
Smeltepunkt: 124 °C
Massefylde: 2,282 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149801
CAS-nummer: 13477-89-9