Neodymium 99,9%, powder –40 mesh
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN2620-10G IN2620-50G
APOSIN2620-10GEA 4690 DKK
APOSIN2620-10G APOSIN2620-50G
Neodymium 99,9%, powder –40 mesh
Neodymium
Formel: Nd
Molekylvægt: 144.24 g/mol
Kogepunkt: 3074 °C
Smeltepunkt: 1021 °C
Massefylde: 7 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011130
CAS-nummer: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 II