Mangan(II)chlorid tetrahydrat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN2521-100G IN2521-500G
APOSIN2521-100GEA 484 DKK
APOSIN2521-100G APOSIN2521-500G
Mangan(II)chlorid tetrahydrat 99%
Mangan(II)chlorid tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Kogepunkt: 106 °C
Smeltepunkt: 58 °C
Massefylde: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149792
CAS-nummer: 13446-34-9