Magnesiumoxid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN2467-100G IN2467-25G
APOSIN2467-100GEA 7130 DKK
APOSIN2467-100G APOSIN2467-25G
Magnesiumoxid 99.99%
Magnesium oxide
Formel: MgO
Kogepunkt: 3600 °C
Smeltepunkt: 2800 °C
Massefylde: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011109
CAS-nummer: 1309-48-4