Magnesiumsulfat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
IN2448-1KG IN2448-500G
APOSIN2448-1KGEA 186 DKK
APOSIN2448-1KG APOSIN2448-500G
Magnesiumsulfat 98%
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molekylvægt: 120.37 g/mol
Smeltepunkt: 1124 °C (dec.)
Massefylde: 2.66 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-296-2
Merck Index: 12,05731