Lithiumhydroxid monohydrat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN2340-2.5KG IN2340-500G
APOSIN2340-2.5KGEA 9070 DKK
APOSIN2340-2.5KG APOSIN2340-500G
Lithiumhydroxid monohydrat 98%
Lithiumhydroxid monohydrat
Formel: LiOH·1H₂O
Kogepunkt: 924 °C
Smeltepunkt: 462 °C
Massefylde: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149772
CAS-nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN nummer: 2680
ADR: 8,II