Lithiumchlorid, anhydrous 99,95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN2326-100G IN2326-25G IN2326-250G
APOSIN2326-100GEA 1970 DKK
APOSIN2326-100G APOSIN2326-25G APOSIN2326-250G
Lithiumchlorid, anhydrous 99,95%
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molekylvægt: 42.39 g/mol
Kogepunkt: 1325…1360 °C
Smeltepunkt: 605 °C
Massefylde: 2.068 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-nummer: 7447-41-8
Merck Index: 13,05550