Lithiumchlorid, anhydrous 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN2323-1KG IN2323-250G
APOSIN2323-1KGEA 6320 DKK
APOSIN2323-1KG APOSIN2323-250G
Lithiumchlorid, anhydrous 99,9%
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molekylvægt: 42.39 g/mol
Kogepunkt: 1325…1360 °C
Smeltepunkt: 605 °C
Massefylde: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550