Jern(II)sulfid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN2092-25G IN2092-5G
APOSIN2092-25GEA 2780 DKK
APOSIN2092-25G APOSIN2092-5G
Jern(II)sulfid 99.99%
Jern(II)sulfid
Formel: FeS
Smeltepunkt: 1195 °C
Massefylde: 4,74 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011013
CAS-nummer: 1317-37-9
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III