Jern(II)chlorid tetrahydrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
IN2059-250G
IN2059-100G
IN2059-1KG
IN2059-50G
APOSIN2059-250GEA
818
DKK
APOSIN2059-250G
APOSIN2059-100G
APOSIN2059-1KG
APOSIN2059-50G
Jern(II)chlorid tetrahydrat
Jern(II)chlorid tetrahydrat
Formel:
FeCl₂·4H₂O Smeltepunkt: 105…110 °C Massefylde: 1,93 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149709 CAS-nummer: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN nummer: 3260 ADR: 8,II |