Jern (III) bromid, vandfri
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN2056-100G IN2056-25G IN2056-5G
APOSIN2056-100GEA 1050 DKK
APOSIN2056-100G APOSIN2056-25G APOSIN2056-5G
Jern (III) bromid, vandfri
Jern (III) bromid
Formel: Br₃Fe
Smeltepunkt: 200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016082
CAS-nummer: 10031-26-2
EINECS: 233-089-1