Jern(II)bromid, vandfri
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN2050-100G IN2050-25G
APOSIN2050-100GEA 3650 DKK
APOSIN2050-100G APOSIN2050-25G
Jern(II)bromid, vandfri
Jern(II)bromid
Formel: Br₂Fe
Kogepunkt: 934 °C
Smeltepunkt: 684 °C
Massefylde: 4,636 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016081
CAS-nummer: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8