Holmiumtrichlorid, anhydrous 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Holmium trichloride
IN1981-25G IN1981-5G
APOSIN1981-25GEA 3930 DKK
APOSIN1981-25G APOSIN1981-5G
Holmiumtrichlorid, anhydrous 99,9%
Holmiumtrichlorid
Formel: Cl₃Ho
Kogepunkt: 1500 °C
Smeltepunkt: 718 °C
Massefylde: 3,7 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011051
CAS-nummer: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1