Holmiumtrichlorid hexahydrat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN1975-100G IN1975-25G
APOSIN1975-100GEA 2180 DKK
APOSIN1975-100G APOSIN1975-25G
Holmiumtrichlorid hexahydrat 98%
Holmiumtrichlorid hexahydrat
Formel: Cl₃Ho·6H₂O
Smeltepunkt: 165 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149739
CAS-nummer: 14914-84-2