Holmiumtrichlorid hexahydrat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
IN1975-100G
IN1975-25G
APOSIN1975-100GEA
2180
DKK
APOSIN1975-100G
APOSIN1975-25G
Holmiumtrichlorid hexahydrat 98%
Holmiumtrichlorid hexahydrat
Formel:
Cl₃Ho·6H₂O Molekylvægt: 379.38 g/mol Smeltepunkt: 165 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149739 CAS-nummer: 14914-84-2 |