Galliumtrinitrat, hydrat 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN1888-25G IN1888-5G
APOSIN1888-25GEA 2120 DKK
APOSIN1888-25G APOSIN1888-5G
Galliumtrinitrat, hydrat 99.999%
Galliumtrinitrat, hydrat
Formel: GaN₃O₉·H₂O
Smeltepunkt: 110 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149723
CAS-nummer: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN nummer: 1477
ADR: 5.1,II