Galliumtrinitrat, hydrat 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
IN1885-100G IN1885-25G
APOSIN1885-100GEA 0 DKK
APOSIN1885-100G APOSIN1885-25G
Galliumtrinitrat, hydrat 99,9%
Galliumtrinitrat, hydrat
Formel: GaN₃O₉·H₂O
Smeltepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149723
CAS-nummer: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN nummer: 1477
ADR: 5.1,II