Gallium (III) chlorid, vandfri 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN1873-100G IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA 4910 DKK
APOSIN1873-100G APOSIN1873-500G
Gallium (III) chlorid, vandfri 99.999%
Gallium (III) chlorid
Formel: Cl₃Ga
Smeltepunkt: 78 °C
Massefylde: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011018
CAS-nummer: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN nummer: 3260
ADR: 8,II