Galliumtribromid, anhydrous 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Gallium (III) bromide
IN1867-100G IN1867-25G
APOSIN1867-100GEA 11510 DKK
APOSIN1867-100G APOSIN1867-25G
Galliumtribromid, anhydrous 99.99%
Galliumtribromid
Formel: Br₃Ga
Kogepunkt: 279 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016100
CAS-nummer: 13450-88-9